주요 문서
S1946
Sigma-Aldrich
Anti-Sodium Channel NaV1.5 human antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-SCN5A, Anti-SKM2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
western blot: 1:200 using human-Nav1.5 transfected HEK-293 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SCN5A(6331)
면역원
GST fusion protein with residues 1978-2016 of human NaV1.5
물리적 형태
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, 1% bovine serum albumin, and 0.05 % sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)