S1505
Succinic semialdehyde solution
15% in H2O
동의어(들):
4-Oxobutanoic acid, 4-Oxobutyric acid, Succinaldehydic acid, Succinic semialdehyde monomer
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
HCOCH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
Beilstein:
1745187
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
추천 제품
농도
15% in H2O
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCC=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hongzhi Tang et al.
Applied and environmental microbiology, 74(5), 1567-1574 (2008-01-22)
Previous research suggested that Pseudomonas spp. may attack the pyrrolidine ring of nicotine in a way similar to mammalian metabolism, resulting in the formation of pseudooxynicotine, the direct precursor of a potent tobacco-specific lung carcinogen. In addition, the subsequent intermediates