S1318
STO-609-acetic acid
≥95% (HPLC), solid
동의어(들):
7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid - acetic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
mp
>300 °C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.OC(=O)c1ccc2-c3nc4ccccc4n3C(=O)c5cccc1c25
InChI
1S/C19H10N2O3.C2H4O2/c22-18-13-5-3-4-10-11(19(23)24)8-9-12(16(10)13)17-20-14-6-1-2-7-15(14)21(17)18;1-2(3)4/h1-9H,(H,23,24);1H3,(H,3,4)
InChI key
WNRSTFUVBWNELX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)