주요 문서
S1266
Sigma-Aldrich
Sucrose monodecanoate
동의어(들):
Capric acid sucrose ester, Sucrose monocaprate, n-Decanoylsucrose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩322,567
₩322,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩322,567
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H40O12
CAS Number:
Molecular Weight:
496.55
Beilstein:
4924317
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩322,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
non-ionic
Quality Level
분자량
496.55 g/mol
CMC
2.5
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChI key
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
품질
Mixture of esters
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pranee Inprakhon et al.
Journal of biotechnology, 259, 182-190 (2017-07-29)
Sucrose monocaprate was synthesized by carrying out a lipase-catalyzed transesterification in a non-aqueous biphasic medium. Vinyl caprate was mechanically dispersed into a solution of sucrose in DMSO. The use of DMSO allowed increasing sucrose concentration up to 0.7M (in DMSO).