주요 문서
RFA451811
Rotor for Eppendorf® 5418/5418R Centrifuges
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RFA451811은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
파라미터
16,873 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5418/5418R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)