주요 문서
RF451211-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-45-12-11, non aerosol tight black, to hold, 12 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
제품 RF451211-EP은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
lid
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight black
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022668498 (NA)
Eppendorf® 5452720008 (EU)
파라미터
12,100 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Rotors for use with Eppendorf MiniSpin and MiniSpin Plus. Rotors are fixed angle and include quick-Lock lids.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)