주요 문서
RAB1055
Sigma-Aldrich
Human Glypican 3 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
96 WELLS
₩1,251,191
₩1,251,191
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
96 WELLS
₩1,251,191
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
₩1,251,191
예상 입고일2025년 6월 18일세부사항
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... GPC3(2719)
일반 설명
This ELISA antibody pair detects human Glypican 3. Other species are not determined.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)