주요 문서
RAB0434
Sigma-Aldrich
Human Siglec-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KIT
₩1,236,575
₩1,236,575
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
1 KIT
₩1,236,575
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
₩1,236,575
예상 입고일2025년 6월 25일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
종 반응성
human
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 130 pg/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SIGLEC9(27180)
일반 설명
The Human Siglec-9 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human Siglec-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
면역원
Recombinant Human Siglec9
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fumiya Kano et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 35(3), 641-653 (2016-11-20)
Peripheral nerves (PNs) exhibit remarkable self-repairing reparative activity after a simple crush or cut injury. However, the neuronal transection involving a nerve gap overwhelms their repairing activity and causes persistent paralysis. Here, we show that an implantation of the serum-free