Storing and reusing the reconstituted antibody item N is not recommended as it is not stable when stored. The kit includes 2 vials so that a partial plate may be run.
추천 제품
종 반응성
human, mouse, rat
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
입력
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.66 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NPPB(4879)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터