주요 문서
RAB0080
Sigma-Aldrich
Mouse Macrophage Inflammatory Protein 1-γ / CCL9-CCL10 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
동의어(들):
MIP-1 gamma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
종 반응성
mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
입력
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 1.02-250 pg/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Ccl9(20308)
일반 설명
The Mouse MIP-1 γ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse MIP-1γ in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
면역원
Recombinant Mouse MIP-1 γ
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
기타 정보
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)