주요 문서
R8266
Unwire full racks, polyketone
Holds 40 x 25-mm tubes, blue
동의어(들):
moulded rack, test tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩45,675
₩45,675
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩45,675
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
₩45,675
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyketone
특징
Holds 40 x 25-mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5970-0325
길이 × 너비 × 높이
300 mm × 121 mm × 92 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)