문서
R0509
Worthington Accessories
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
동의어(들):
dewar base
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103000
NACRES:
NB.22
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington 366783
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.