주요 문서
Z150819
Sigma-Aldrich
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD5, wide-mouth, capacity 5 L
동의어(들):
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,923,527
₩1,923,527
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,923,527
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩1,923,527
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
aluminum flask
조인트
Joints neck (142)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Worthington 5LDB
기술
cryopreservation: suitable
용량
5 L
플라스크 내경 × 깊이
19.3 cm (7.6 in.) × 44.5 cm (17.5 in.)
경부 I.D.
14.2 cm (5.6 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
특징 및 장점
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)