주요 문서
Q1878
Sigma-Aldrich
Quinine
동의어(들):
6′-Methoxycinchonidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
324.42
Beilstein:
91867
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Potassium channel blocker
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
F Azadmehr et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 59-67 (2019-02-01)
This study employed a molecularly imprinted composite (MIC) to develop a selective and very sensitive sensor for the determination of quinine. To fabricate the MIC sensor, 3-methyl-4-nitrophenol (MNP) and L-tyrosine (Tyr) were simultaneously electrodeposited in acidic media containing HAuCl4 to