Product 145904 should be stored at ambient temperature in a dark place due to its light sensitivity. The Flinn compatibility storage code (TRGS 510) for this item is 11, indicating it is a combustible solid.
추천 제품
Quality Level
분석
90%
광학 활성
[α]25/D −165°, c = 2 in ethanol
mp
173-175 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves