문서
PZ0381
Sigma-Aldrich
PF-06651385
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyloxy)-N-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)benzenesulfonamide, PF 06651385, PF06651385
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11ClF3N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
465.85
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
ClC1=CC(COC2=CC=C(S(NC3=NC=NS3)(=O)=O)C=C2)=CC=C1OC(F)(F)F
생화학적/생리학적 작용
PF-06651385 is an Nav1.3 voltage-gated sodium channel modulator.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable