주요 문서
PZ0354
Sigma-Aldrich
PF-04363467 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-[4-(4-Ethyl-2-morpholinyl)-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, N-[4-[(2S)-4-Ethyl-2-morpholinyl]-2-methylphenyl]-4-(1-methylethyl)-benzenesulfonamide hydrochloride, PF-4363467 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩103,936
25 MG
₩495,929
₩103,936
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩103,936
25 MG
₩495,929
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H30N2O3S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
439.01
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
₩103,936
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
[H]Cl.CC1=CC([C@H]2CN(CC)CCO2)=CC=C1NS(C3=CC=C(C(C)C)C=C3)(=O)=O
InChI key
LDMGPGYFWNPBTL-VZYDHVRKSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-4363467 hydrochloride is a Dopamine D3/D2 receptor antagonist. PF-4363467 has 100-fold selectivity for D3 with a Ki value of 3.1 nM for D3R compared to a Ki value of 692 nM for D2R and high selectivity for D3R compared to other biogenic amine receptors. PF-4363467 attenuated opioid drug-seeking behavior in a rat model of addiction without causing the extrapyramidal symptoms often associated with D2R antagonism.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)