설명
spirit soluble
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
구성
Dye content, 95%
기술
titration: suitable
mp
240 °C
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
λmax
439 nm
Amax
1.16 at 285-291 nm in methanol at 0.01 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1C(c2ccc3ccccc3n2)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
InChI key
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter