PZ0321
WYE-125132
≥97% (HPLC)
동의어(들):
N-[4-[1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)-4-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]phenyl]-N′-methyl-urea, WYE-132
크기 선택
₩127,078
크기 선택
About This Item
₩127,078
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
N6(CC7OC(C6)CC7)c1nc(nc3[n](ncc31)C4CCC5(OCCO5)CC4)c2ccc(cc2)NC(=O)NC
InChI
1S/C27H33N7O4/c1-28-26(35)30-18-4-2-17(3-5-18)23-31-24(33-15-20-6-7-21(16-33)38-20)22-14-29-34(25(22)32-23)19-8-10-27(11-9-19)36-12-13-37-27/h2-5,14,19-21H,6-13,15-16H2,1H3,(H2,28,30,35)
InChI key
QLHHRYZMBGPBJG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)