주요 문서
PZ0302
Sigma-Aldrich
PF-06747775
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]-3-pyrrolidinyl]-2-propenamide, N-[(3R,4R)-4-Fluoro-1-[6-[(3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-9-methyl-9H-purin-2-yl]pyrrolidin-3-yl]acrylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩134,792
₩134,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩134,792
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22FN9O2
CAS Number:
Molecular Weight:
415.42
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩134,792
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
InChI key
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06747775 is an orally available, potent and selective inhibitor of the epidermal growth factor receptor) mutant form T790M (EGFR T790M inhibitor). PF-06747775 exhibits minimal activity against wild type EGFR.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)