주요 문서
PZ0274
Sigma-Aldrich
PF-01247324
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-Amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxylic acid methylamide, 6-Amino-N-methyl-5-(2,3,5-trichlorophenyl)-2-Pyridinecarboxamide, N-Methyl-6-amino-5-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine-2-carboxamide, PF 01247324, PF-1247324
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H10Cl3N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
330.60
UNSPSC 코드:
41121801
NACRES:
NA.77
PZ0274 제품은 현재 구매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
InChI key
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
In humans, PF-01247324 [6-amino-5-(2, 3, 5-trichloro-phenyl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide] prevents native tetrodotoxin-resistant (TTX-R) currents in dorsal root ganglion (DRG) neurons.[1]
PF-01247324 is an orally bioavailable, selective and potent NaV1.8 channel blocker that inhibits that exhibits analgesic efficacy in rodent behavioral models of pain.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel selective and orally bioavailable Nav1. 8 channel blocker, PF?01247324, attenuates nociception and sensory neuron excitability.
Payne CE, et al.
British Journal of Pharmacology, 172(10), 2654-2670 (2015)