주요 문서
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Cyano-4-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy]-N-2-thiazolyl-benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩173,565
25 MG
₩698,523
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩173,565
25 MG
₩698,523
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H15N5O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
437.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
InChI key
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel (IC50 = 28 nM). PF-04856264 blocks mouse Nav1.7 (IC50 = 131 nM) but has low potency against the rat Nav1.7 channel (IC50 = 4.2 mM).
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)