PZ0013
Nelfinavir mesylate hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3S,4aS,8aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-3-isoquinolinecarboxamide methanesulfonate, AG-1343, Nelfinavir methanesulfonate hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(O)C=CC=C1C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN3[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@]4([H])[C@@](CCCC4)([H])C3)=O.[CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
InChI key
NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자