PLA0108
Rabbit anti-DDB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
127kDa, DDB p127 subunit, DDBA, DNA damage-binding protein a, Damage-specific DNA-binding protein 1, HBV X-associated protein 1, UV-DDB 1, UV-DDB1, UV-damaged DNA-binding factor, UV-damaged DNA-binding protein 1, XAP-1, XAP1, XPCE, XPE, XPE-BF, XPE-binding factor, damage-specific DNA binding protein 1, damage-specific DNA binding protein 1 (127kD), xeroderma pigmentosum group E-complementing protein
크기 선택
₩761,656
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
크기 선택
About This Item
₩761,656
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
농도
0.2 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
Q13289
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... DDB1(1642)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터