주요 문서
PLA0077
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-53BP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
1, 53BP1, TDRD30, TP53, p202, p53-binding protein 1, p53BP1, tumor protein 53-binding protein, tumor protein p53-binding protein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩813,827
₩813,827
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩813,827
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩813,827
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
종 반응성
human, mouse
기술
western blot: 1:2,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_005648.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... 53BP1(7158)
면역원
The epitope recognized by PLA0077 maps to a region between residues 1925 and the C-terminus (residue 1972) of human tumor protein p53 binding protein 1 using the numbering given in entry NP_005648.1 (GeneID 7158).
물리적 형태
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
기타 정보
53BP1 (p53 Binding Protein 1) is an early participant in the cellular response to DNA double-strand breaks. 53BP1 functions in a redundant role in phosphorylation of the downstream checkpoint effector proteins Brca1 and Chk2 but was required for the formation of Brca1 foci in a hierarchical branched pathway for the recruitment of repair and signaling proteins to sites of DNA damage.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)