클론
122.2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~180 kDa (higher band may be present)
종 반응성
rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total extract of rat brain
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Ptprz1(25613)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)