P8828
Pergolide mesylate salt
≥98%, solid
동의어(들):
8β-[(Methylthio)methyl]-6-propylergoline methanesulfonate salt, Pergolide methanesulfonate salt
About This Item
추천 제품
분석
≥98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −35°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
색상
white
solubility
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 5.2 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
Valeant
저장 온도
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CSC)CN2CCC
InChI
1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
UWCVGPLTGZWHGS-ZORIOUSZSA-N
유전자 정보
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges