P8412
o-Phenylenediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
동의어(들):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
크기 선택
₩514,402
크기 선택
About This Item
₩514,402
추천 제품
제품명
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 30 mg substrate per tablet
양식
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
재구성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.