P8296
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥75% (HPLC)
동의어(들):
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥75% (HPLC)
양식
powder
불순물
<18% water (Karl Fischer)
색상
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기질
분석 메모
기타 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)