주요 문서
P5372
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv7.1 (KCNQ1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-KVLQT1, Anti-Voltage-gated potassium channel QKT subfamily member 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
200 μL
₩1,242,360
₩1,242,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
200 μL
₩1,242,360
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩1,242,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
rat, human
기술
western blot: 1:200 using rat heart membranes
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCNQ1(3784)
mouse ... Kcnq1(16535)
rat ... Kcnq1(84020)
특이성
Does not cross react with other QKT proteins.
면역원
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 661-676 of human KCNQ1. This sequence has 14/16 residues identical in rat and mouse.
표적 설명
Potassium Channel Kv7.1 (KCNQ1) encodes a protein for a voltage-gated potassium channel required for the repolarization phase of the cardiac action potential. The gene product can form heteromultimers with two other potassium channel proteins,
물리적 형태
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)