AB5932
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
동의어(들):
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCNQ1(3784)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
/Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this
antibody detected KvLQT1 in 10 μg of human
heart tissue lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
품질
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected KvLQT1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human heart tissue lysate
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable