P2922
Endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus V8
Type XVII-B, lyophilized powder, 500-1,000 units/mg solid
동의어(들):
V8 Protease
크기 선택
₩90,031
재고 있음세부사항
크기 선택
About This Item
₩90,031
재고 있음세부사항
추천 제품
유형
Type XVII-B
Quality Level
양식
lyophilized powder
특이 활성도
500-1,000 units/mg solid
분자량
29 kDa
정제법
chromatography
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 ... sspA(1003044)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.