주요 문서
P2240
Sigma-Aldrich
Procainamide agarose gel
동의어(들):
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩1,200,847
100 ML
₩2,143,477
₩1,200,847
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩1,200,847
100 ML
₩2,143,477
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.56
₩1,200,847
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
양식
suspension
Quality Level
라벨링 범위
≥3 mg per mL (packed gel)
색상
white
Matrix
4% cross-linked agarose
기질 활성
cyanogen bromide
기질 부착
Amino
기질 스페이서
8 atoms
저장 온도
2-8°C
일반 설명
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
물리적 형태
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Katherine E Larrimore et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 102, 109961-109961 (2020-05-11)
Cocaine use disorders include short-term and acute pathologies (e.g. overdose) and long-term and chronic disorders (e.g. intractable addiction and post-abstinence relapse). There is currently no available treatment that can effectively reduce morbidity and mortality associated with cocaine overdose or that