주요 문서
P2161
Sigma-Aldrich
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
동의어(들):
TRH, pGlu-His-Pro Amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26N6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
422.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97% (HPLC)
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
유전자 정보
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)