주요 문서
P1652
Sigma-Aldrich
D-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
≥99%
동의어(들):
2,3-Dihexadecanoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩2,574,142
₩2,574,142
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩2,574,142
About This Item
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩2,574,142
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
semisynthetic
분석
≥99%
양식
powder
작용기
phospholipid
지질 유형
phosphoglycerides
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
기타 정보
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
THE SUBSTRATE SPECIFICITY OF PHOSPHOLIPASE A.
VAN DEENENL et al.
Biochimica et biophysica acta, 70, 538-553 (1963-10-22)