주요 문서
P1614
Sigma-Aldrich
Protein kinase Cζ pseudosubstrate, myristoyl trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
동의어(들):
PKC Zeta Pseudosubstrate Inhibitory peptide, ZIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩532,063
₩532,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩532,063
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
₩532,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
분자량
calculated mol wt 1928
solubility
H2O: soluble
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Myr-Ser-Ile-Tyr-Arg-Arg-Gly-Ala-Arg--Arg-Trp-Arg-Lys-Leu
생화학적/생리학적 작용
Cell permeable protein kinase C (PKC) ζ inhibitor.
특징 및 장점
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P M Dang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(2), 1206-1213 (2001-01-06)
Generation of superoxide anion by the multiprotein complex NADPH phagocyte oxidase is accompanied by extensive phosphorylation of its 47-kDa protein component, p47(phox), a major cytosolic component of this oxidase. Protein kinase C zeta (PKC zeta), an atypical PKC isoform expressed
Miguel Salinas-Saavedra et al.
eLife, 7 (2018-08-01)
In triploblastic animals, Par-proteins regulate cell-polarity and adherens junctions of both ectodermal and endodermal epithelia. But, in embryos of the diploblastic cnidarian Nematostella vectensis, Par-proteins are degraded in all cells in the bifunctional gastrodermal epithelium. Using immunohistochemistry, CRISPR/Cas9 mutagenesis, and