주요 문서
P0666
Supelco
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
동의어(들):
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
318.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)