클론
5F1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~140 kDa
종 반응성
monkey, bovine, human, canine
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PNN(5411)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터