주요 문서
OH30129470
Ohaus® pH Electrode
STSURF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115604
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30129470
pH 측정 범위
2.00-12.00 pH unit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All electrodes include a temperature sensor, which powers automatic temperature compensation and ensures accurate measurements.
애플리케이션
pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), temperature measurement
특징 및 장점
Can be used in conjunction with all Starter bench and portable meters
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)