주요 문서
OH30073984
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10R
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩250,198
₩250,198
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩250,198
About This Item
UNSPSC 코드:
41115603
₩250,198
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30073984
ORP measuring range
-1000-+1000 mV
베터리 전력
4 × 1.5 V, 200 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
애플리케이션
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
특징 및 장점
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)