주요 문서
NP4
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
설명
non-ionic
유형
Type NP-4
SMILES string
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI key
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
법적 정보
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow