주요 문서
83714
Millipore
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩101,297
₩101,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩101,297
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H29NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
316.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
₩101,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
무균
sterile
Quality Level
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
적합성
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
A supplement for XLT4 Agar Base, for the isolation and identification of pathogenic Enterobacteriaceae, especially Salmonella spp.
법적 정보
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ahmed Fatimi et al.
Acta biomaterialia, 8(7), 2712-2721 (2012-04-11)
Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with a stent graft is limited by the persistence or recurrence of endoleaks. These are believed to be related to the recanalization of the aneurismal sac by endothelialized neochannels, which could lead to late