종 반응성
rat, human, mouse
농도
~1.2 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NGB(58157)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable