추천 제품
유형
Type VIII
Quality Level
양식
lyophilized powder
특이 활성도
10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA)
3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
구성
Protein, ≥85% biuret
외래 활성
Protease and NAN-aldolase, present
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
프로토콜
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.