₩511,865
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
bacterial (Arthrobacter ureafaciens)
Quality Level
양식
solution
특이 활성도
~25 units/mg protein
포장
pkg of 1 U (100 μl)
제조업체/상표
Roche
최적 pH
5.0-5.5
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
애플리케이션
물리적 특성
물리적 형태
제조 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
WGK
nwg
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
이미 열람한 고객
프로토콜
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.