주요 문서
N4912
Sigma-Aldrich
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
동의어(들):
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩375,449
₩375,449
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩375,449
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
Molecular Weight:
1299.50 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩375,449
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
protect from light
under inert gas
색상
yellow
solubility
H2O: ≥0.5 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC)CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N
InChI key
RHLODBFQRYLALJ-ZWIFCGJVSA-N
Amino Acid Sequence
Nme-Asp-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys-DNP-Arg-Arg-NH2
생화학적/생리학적 작용
Notch 1 Peptide, fluorogenic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yoshihito Taniguchi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(6), 4014-4019 (2002-03-14)
Notch receptors undergo three distinct proteolytic cleavages during maturation and activation. The third cleavage occurs within the plasma membrane and results in the release and translocation of the intracellular domain into the nucleus to execute Notch signaling. This so-called gamma-secretase