주요 문서
N4753
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
동의어(들):
NPS-GABA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩448,529
₩448,529
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩448,529
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12N2O4S · C12H23N
CAS Number:
Molecular Weight:
437.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩448,529
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
색상
yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)