주요 문서
N4660
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl hepta-O-acetyl-β-lactoside
≥90%
동의어(들):
4-Nitrophenyl β-lactoside heptaacetate, 4-Nitrophenyl-2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H39NO20
Molecular Weight:
757.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90%
양식
solid
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]3OC(C)=O
InChI
1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(46-17(4)37)30(49-20(7)40)32(52-23)53-26-24(13-44-15(2)35)51-31(29(48-19(6)39)28(26)47-18(5)38)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1
InChI key
NAPXHRWKTGFZTP-TZDACTGUSA-N
애플리케이션
Used to make N-linked glycopeptides in glycobiology.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)