주요 문서
MWSDS17S
Sigma-Aldrich
Peptide Molecular Weight Marker
mol wt 2,500-17,000 Da
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
분자량
glucagon 3,480
myoglobin (1-153) 16,950
myoglobin I (56-131) 8,160
myoglobin I + II (1-131) 14,440
myoglobin I + III (56-153) 10,600
myoglobin II (1-55) 6,210
myoglobin III (132-153) 2,510
2,500-17,000 Da
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to