주요 문서
MTCP9602N
MTC Bio PCR Plates
size 96 well, skirt: no, low profile/Fast, standard
동의어(들):
multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩239,743
₩239,743
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩239,743
About This Item
UNSPSC 코드:
41106300
NACRES:
NB.15
material:
clear
polypropylene
₩239,743
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast, standard
skirt: no
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
MTC Bio P9602-N
크기
96 well
웰 용적
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PCR Plates, Standard 96 well x 0.2ml, non-skirted, 50/pk
PureAmp 0.1mL Low Profile Plates are compatible with popular qPCR instruments. Semi-skirted plates are available in natural or white (for improved fluorescence reflectivity) and the raised rim version is supplied in clear/natural. PureAmp 0.2mL PCR Plates are designed to be compatible with most popular thermal cyclers. Precision manufactured and uniform ultra-thin walls allow for rapid heat transfer and consistent amplification results
특징 및 장점
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Compatible with standard equipmen
  • tUltra-thin walled tube wells
  • Alpha-numeric reference grids
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)